Merck
ENA580354527
Enamine
2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8F3NO4S/c1-15-5-3-2-4-6(16-8(9,10)11)7(5)17(12,13)14/h2-4H,1H3,(H2,12,13,14)
InChIKey
RSIXUWITPXWSKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322885
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322885
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)