Merck
ENA580354492
Enamine
5-chloro-2-[(prop-2-yn-1-yl)amino]benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-2-(2-propynylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c1-2-5-13-10-4-3-9(11)6-8(10)7-12/h1,3-4,6,13H,5H2
InChIKey
WSXKXXSSMVNRDS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322760
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322760
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)