Wichtige Dokumente
ENA580354107
Enamine
4-chlorobutan-2-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-323051-100MG
€ 232,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-323051-100MG
€ 232,20
Iupac Name
4-chlorobutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c1-4(6)2-3-5;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
InChIKey
OEMAWNQGWHZAID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323051
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)