Merck
ENA580350173
Enamine
3-bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.53
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H8BrClFNO/c11-7-3-4-14(10(7)15)9-2-1-6(12)5-8(9)13/h1-2,5,7H,3-4H2
InChIKey
QTXNRSYXEFCNAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318219
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318219
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)