Merck
ENA517162707
Enamine
{[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridin-2-yl}hydrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
272-274
Iupac Name
2-hydrazino[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H6N4S/c7-10-6-9-4-3-8-2-1-5(4)11-6/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChIKey
UURRSHHHLAFOIP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311799
Melting Point
272-274
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311799
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)