Merck
ENA517161687
Enamine
2-cyclohexyl-2-methoxyacetaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-cyclohexyl-2-methoxyacetaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
InChIKey
BJDZWBQRBDMRCH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307487
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307487
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)