Merck
ENA514506845
Enamine
3-amino-2,3-dihydro-1H-inden-5-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-5-indanol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c10-9-4-2-6-1-3-7(11)5-8(6)9/h1,3,5,9,11H,2,4,10H2
InChIKey
MOUPGBDOLGDVNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304693
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304693
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)