Merck
ENA514506389
Enamine
2-[(6-fluoropyrazin-2-yl)oxy]ethan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-((6-fluoropyrazin-2-yl)oxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H7FN2O2/c7-5-3-8-4-6(9-5)11-2-1-10/h3-4,10H,1-2H2
InChIKey
VYKWNYGQCURSST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298791
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)