Merck
ENA514238455
Enamine
(3-bromopropyl)cyclobutane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-bromopropyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c8-6-2-5-7-3-1-4-7/h7H,1-6H2
InChIKey
MYWUIQVJDNMTAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303869
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)