Merck
ENA514237030
Enamine
5-(aminomethyl)oxolan-2-one hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
165-166
Iupac Name
5-(aminomethyl)dihydro-2(3H)-furanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c6-3-4-1-2-5(7)8-4;/h4H,1-3,6H2;1H
InChIKey
GETQTHLPJQCRQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301185
Melting Point
165-166
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301185
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)