Merck
ENA514234373
Enamine
tert-butyl 3-[(chlorosulfonyl)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.78
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-((chlorosulfonyl)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-4-8(6-12)7-17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
UHFFWPGLYAMRBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)