Merck
ENA508625030
Enamine
1-isothiocyanato-2,2-dimethylpropane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-isothiocyanato-2,2-dimethylpropane
Inchi Code
1S/C6H11NS/c1-6(2,3)4-7-5-8/h4H2,1-3H3
InChIKey
RNMOLQDSODXHBY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263957
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)