Merck
ENA508624984
Enamine
tert-butyl N-(4-cyanooxan-4-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-11(8-12)4-6-15-7-5-11/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
GFMHNORFBIULNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130030
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130030
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)