Merck
ENA497682620
Enamine
{1-oxaspiro[4.4]nonan-2-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.4]nonan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-7-8-3-6-9(11-8)4-1-2-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChIKey
SULQDUCPCKZLNP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269187
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269187
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)