Merck
ENA497682084
Enamine
6,8-dichloro-2-(2-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
6,8-dichloro-2-(2-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C14H10Cl2N2O/c1-19-13-5-3-2-4-10(13)12-8-18-7-9(15)6-11(16)14(18)17-12/h2-8H,1H3
InChIKey
JZGQRSGECKNPSD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266740
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266740
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)