Merck
ENA497680008
Enamine
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
Inchi Code
1S/C4H9ClS/c1-4(2)6-3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
GTGKNQUHLOGQGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)