Wichtige Dokumente
ENA497679429
Enamine
2-{2-oxo-1-oxa-4-thiaspiro[4.4]nonan-3-yl}acetic acid
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
93-94
Iupac Name
2-(2-oxo-1-oxa-4-thiaspiro[4.4]nonan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H12O4S/c10-7(11)5-6-8(12)13-9(14-6)3-1-2-4-9/h6H,1-5H2,(H,10,11)
InChIKey
KZPNJNAEUVMDMA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261613
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)