Merck
ENA497376172
Enamine
6-fluoro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-fluoro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine
Inchi Code
1S/C14H15FN2/c1-8-6-10-13(7-11(8)15)17-12-5-3-2-4-9(12)14(10)16/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,17)
InChIKey
ACOCWQHAGYYMMP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256335
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)