Merck
ENA497376085
Enamine
1-(2-methylcyclopropyl)propan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
Lieferanten-SKU: EN300-256169-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-256169-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-methylcyclopropyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-3-7(8)6-4-5(6)2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
InChIKey
LJEXECLDZCJGIE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256169
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)