Wichtige Dokumente
ENA497376084
Enamine
3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
Iupac Name
(E)-3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-8-4-7(2-1-3-11)5-10-6-8/h1-2,4-6,11H,3H2/b2-1+
InChIKey
OYPRXMBFEZBYQC-OWOJBTEDSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)