Merck
ENA497375321
Enamine
3-hydroxy-3-phenylpentanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
101-102
Iupac Name
3-hydroxy-3-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-2-11(14,8-10(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,2,8H2,1H3,(H2,12,13)
InChIKey
MOHYRCCDARWQRM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254496
Melting Point
101-102
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254496
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)