Merck
ENA497374998
Enamine
3-methoxyoxolane-3-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
WNHOXDRYCYFIBF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253542
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)