Merck
ENA497374994
Enamine
ethyl 4-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
101-102
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-3-13-9(12)7-6(2)4-5-10-8(7)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
QKYJAPRPTBRPTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253536
Melting Point
101-102
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253536
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)