Merck
ENA497374557
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methanesulfinylpyrimidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.54
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-(methylsulfinyl)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C5H5BrClN3OS/c1-12(11)5-9-3(7)2(6)4(8)10-5/h1H3,(H2,8,9,10)
InChIKey
OKCBVYPRVWJFRT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)