Wichtige Dokumente
ENA458440197
Enamine
[4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamine
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
39-41
Iupac Name
[4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-12-5-6-13-10/h1-6H,7,11H2
InChIKey
MWGGYXKCGLWOGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241995
Melting Point
39-41
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241995
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)