Merck
ENA458426485
Enamine
2-bromo-N-propylacetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.04
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
19-21
Iupac Name
2-bromo-N-propylacetamide
Inchi Code
1S/C5H10BrNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
KOQUCXISMHTDMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226688
Melting Point
19-21
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226688
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)