Merck
ENA458426121
Enamine
5-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.7
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
134-135
Iupac Name
5-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-4-5-9(16(11,13)14)10-7(8)3-2-6-12-10/h2-6H,1H3
InChIKey
HVQGEXUGTNNNQU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224470
Melting Point
134-135
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)