Merck
ENA458425936
Enamine
2-amino-4,5-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-4,5-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H14N2S/c1-6-3-4-9-10(7(6)2)8(5-12)11(13)14-9/h6-7H,3-4,13H2,1-2H3
InChIKey
DHTPZYJOIMPIQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223924
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223924
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)