Merck
ENA458425683
Enamine
1-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl}-1H-imidazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-3-11(14-7-8-15-11)4-2-10(1)13-6-5-12-9-13/h5-6,9-10H,1-4,7-8H2
InChIKey
CYLRCXNQNXDBFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225922
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225922
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)