Wichtige Dokumente
ENA458425044
Enamine
4-chloro-6-phenyl-2-(thiophen-2-yl)pyrimidine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-chloro-6-phenyl-2-(2-thienyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H9ClN2S/c15-13-9-11(10-5-2-1-3-6-10)16-14(17-13)12-7-4-8-18-12/h1-9H
InChIKey
AKZJLEUSZSROFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218981
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)