Merck
ENA457510176
Enamine
5,5-dimethyl-3-(methylamino)oxolan-2-one hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
Lieferanten-SKU: EN300-221324-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-221324-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5,5-dimethyl-3-(methylamino)dihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(2)4-5(8-3)6(9)10-7;/h5,8H,4H2,1-3H3;1H
InChIKey
XUVJTJXRGTYKON-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)