Merck
ENA457509694
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.59
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
121-123
Iupac Name
4-chloro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H
InChIKey
UQVRJQIPHNERBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197
Melting Point
121-123
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)