Merck
ENA457509040
Enamine
2-methylthiophene-3-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
NSYHYZOBGJOIMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)