Merck
ENA457508372
Enamine
1-fluoro-2-iodonaphthalene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.06
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
11-13
Iupac Name
1-fluoro-2-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6FI/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6H
InChIKey
SWMWTRKWOARCIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Melting Point
11-13
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)