Merck
ENA455586329
Enamine
1-bromopentan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-2-pentanone
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c1-2-3-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
XNHTZBFSFZSWOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217357
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217357
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)