Merck
ENA448967865
Enamine
tert-butyl N-{3-[(cyclopentylmethyl)amino]propyl}carbamate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.85
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (3-((cyclopentylmethyl)amino)propyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H28N2O2.ClH/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-6-9-15-11-12-7-4-5-8-12;/h12,15H,4-11H2,1-3H3,(H,16,17);1H
InChIKey
LHTIWCRFKXHJDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211284
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211284
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)