Merck
ENA447957813
Enamine
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
{4-[(methylamino)carbonyl]phenyl}methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11-9(12)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
IOWWBWLSFVRSHU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205881
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205881
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)