Merck
ENA447957218
Enamine
[1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9F3O/c7-6(8,9)5(4-10)2-1-3-5/h10H,1-4H2
InChIKey
UQSIEHVSHVIAPB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206421
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206421
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)