Merck
ENA444725287
Enamine
3-(methylsulfanyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S2/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
KBUQEVOIQNUKPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202774
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202774
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)