Merck
ENA444723652
Enamine
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.51
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4BrClN2O2S/c1-8-4(11(6,9)10)3(5)2-7-8/h2H,1H3
InChIKey
XQOBUYXVWCWNEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199709
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199709
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)