Wichtige Dokumente
ENA444723251
Enamine
5-[(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-[(4-cyclopropyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H20N4/c14-13-4-1-11(9-15-13)10-16-5-7-17(8-6-16)12-2-3-12/h1,4,9,12H,2-3,5-8,10H2,(H2,14,15)
InChIKey
SASUDXLROUWZCC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197891
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)