Merck
ENA444723217
Enamine
5-chloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.07
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
37-38
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O3S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3,9H
InChIKey
ZFZMINYPHAEJGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197773
Melting Point
37-38
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)