Merck
ENA444722797
Enamine
4-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]-7-oxa-4-azaspiro[2.5]octane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(2,4-dimethoxybenzyl)-7-oxa-4-azaspiro[2.5]octane
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-17-13-4-3-12(14(9-13)18-2)10-16-7-8-19-11-15(16)5-6-15/h3-4,9H,5-8,10-11H2,1-2H3
InChIKey
MWWBGQQYTOEGQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196678
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196678
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)