Wichtige Dokumente
ENA429360735
Enamine
1-(2-amino-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(2-amino-4,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(12)10-8(11)4-7(13-2)5-9(10)14-3/h4-5H,11H2,1-3H3
InChIKey
ZBQGCEBFIMVSCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190614
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190614
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)