Wichtige Dokumente
ENA429359822
Enamine
3-{3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Iupac Name
3-{3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}-1,3-oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-9(13-2)10-4-3-5-11(8-10)14-6-7-16-12(14)15/h3-5,8-9,13H,6-7H2,1-2H3
InChIKey
KHJXMCNXAIISCX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188719
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)