Merck
ENA429358730
Enamine
3,6-dihydroxy-2-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,6-dihydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-5-10-8-3-2-6(12)4-7(8)9(13)11(5)14/h2-4,10,12,14H,1H2
InChIKey
UZZSSZPDNPYVTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186437
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186437
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)