Merck
ENA429358195
Enamine
2-[4-(tert-butoxy)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-tert-butoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7H,8-9,13H2,1-3H3
InChIKey
GPKNHRSSJDAUGA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114700
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)