Merck
ENA428683692
Enamine
(2R)-1-cyclohexylpropan-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2R)-1-cyclohexyl-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7,10H2,1H3/t8-/m1/s1
InChIKey
GIXSTBOIKJPUKD-MRVPVSSYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185635
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)