Merck
ENA428074172
Enamine
4-methoxy-2-[2-(thiophen-3-yl)ethoxy]benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-methoxy-2-[2-(3-thienyl)ethoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H14O4S/c1-17-11-2-3-12(14(15)16)13(8-11)18-6-4-10-5-7-19-9-10/h2-3,5,7-9H,4,6H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
CDRPHKJRXHUMQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180891
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)