Merck
ENA428074159
Enamine
2-(oxan-4-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO3S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h7H,1-6H2
InChIKey
JSHCTCDANFZBLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180852
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180852
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)